Diethyl(3-pyridyl)borane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Diethylboryl)pyridine
OR315000-100G OR315000-25G
APOSOR315000-100GEA 209 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formula: C₉H₁₄BN
MW: 147.03 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012348
Núm. CAS: 89878-14-8