(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315002-1G OR315002-5G OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315002-1G APOSOR315002-5G APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula: C₆H₇NO
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211274
Núm. CAS: 79200-56-9