(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR315004-25G
OR315004-5G
APOSOR315004-25GEA
115
EUR
APOSOR315004-25G
APOSOR315004-5G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Formula:
C₂₀H₁₃O₄P Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010045 Núm. CAS: 39648-67-4 |