(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 82.8 EUR
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano 99%
(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. de fusión: 14…15 °C
Densidad: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063747
Núm. CAS: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II