(R)-(+)-Ácido málico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: D(+)-Ácido málico
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 84.1 EUR
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
(R)-(+)-Ácido málico
(R)-(+)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134,09 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004245
Núm. CAS: 636-61-3
EINECS: 211-262-2