Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR315009-1G OR315009-25G OR315009-5G
APOSOR315009-1GEA 0 EUR
APOSOR315009-1G APOSOR315009-25G APOSOR315009-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066527
Núm. CAS: 52373-72-5