D(+)-Triptofano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Trp-OH
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 71.2 EUR
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D(+)-Triptofano 97%
D(+)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005647
Núm. CAS: 153-94-6