2,3-Diclorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2,3-dichlorobenzoate, 2,3-Dichlorobenzoic acid methyl ester
OR315022-25G
APOSOR315022-25GEA 79.9 EUR
APOSOR315022-25G
2,3-Diclorobenzoato de metilo
2,3-Diclorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061099
Núm. CAS: 2905-54-6