Ácido piridina-3,5-dicarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 120 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico 98%
Ácido piridina-3,5-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006393
Núm. CAS: 499-81-0