3-Amino-2-pyridone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
OR315027-1G OR315027-25G OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA 50.9 EUR
APOSOR315027-1G APOSOR315027-25G APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411556
Núm. CAS: 33630-99-8