2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxypyridine-2,3-diamine dihydrochloride
OR315028-1G OR315028-5G
APOSOR315028-1GEA 29 EUR
APOSOR315028-1G APOSOR315028-5G
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₁Cl₂N₃O
MW: 212,074 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137799
Núm. CAS: 94166-62-8