2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315029-1G OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA 134 EUR
APOSOR315029-1G APOSOR315029-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₅N
MW: 265,3518 g/mol
Pto. Ebullición: 278…279 °C
Densidad: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65,56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701543
Núm. CAS: 69045-83-6