Caronic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,3-Dimethyl-1,2-cyclopropanedicarboxylic Anhydride, 6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
OR315033-100G
APOSOR315033-100GEA 59.6 EUR
APOSOR315033-100G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751198
Núm. CAS: 67911-21-1