Ácido piruvico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 109 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Ácido piruvico 98%
Ácido piruvico
Formula: C₃H₄O₃
Pto. Ebullición: 164…166 °C
Pto. de fusión: 44541 °C
Densidad: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002585
Núm. CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II