2,7-Di-tert-butylfluorene
Proveedor: Apollo Scientific
OR315036-25G OR315036-5G
APOSOR315036-25GEA 0 EUR
APOSOR315036-25G APOSOR315036-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formula: C₂₁H₂₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093998
Núm. CAS: 58775-05-6