3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 0 EUR
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formula: C₂₀H₂₅N
Pto. de fusión: 232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425849
Núm. CAS: 37500-95-1