1-Cloroisoquinolina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 105 EUR
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Cloroisoquinolina
1-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Pto. Ebullición: 274…275 °C/768mmHg
Pto. de fusión: 31…36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00024134
Núm. CAS: 19493-44-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR