Isoquinolin-1-amina
Proveedor: Apollo Scientific
OR315041-1G OR315041-5G
APOSOR315041-1GEA 0 EUR
APOSOR315041-1G APOSOR315041-5G
Isoquinolin-1-amina
Isoquinolin-1-amina
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024137
Núm. CAS: 1532-84-9