3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR315044-1G OR315044-5G
APOSOR315044-1GEA 0 EUR
APOSOR315044-1G APOSOR315044-5G
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formula: C₇H₈N₂O
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025907
Núm. CAS: 20348-23-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR