N-Methyl-D-prolinol
Proveedor: Apollo Scientific
OR315047-100G OR315047-25G
APOSOR315047-100GEA 197 EUR
APOSOR315047-100G APOSOR315047-25G
N-Methyl-D-prolinol
N-Methyl-D-prolinol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368622
Núm. CAS: 99494-01-6