Ferroceneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR315060-1G
OR315060-5G
APOSOR315060-1GEA
92.8
EUR
APOSOR315060-1G
APOSOR315060-5G
Ferroceneboronic acid 95%
Ferroceneboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₁BFeO₂ MW: 229.85 g/mol Pto. de fusión: 145…150 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00059074 Núm. CAS: 12152-94-2 EINECS: 235-272-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...