1,1'-Dibenzoylferrocene
Proveedor: Apollo Scientific
OR315065-25G OR315065-5G
APOSOR315065-25GEA 0 EUR
APOSOR315065-25G APOSOR315065-5G
1,1'-Dibenzoylferrocene
1,1'-Dibenzoylferrocene
Formula: C₂₄H₁₀FeO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045455
Núm. CAS: 12180-80-2