1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR315067-1G OR315067-250MG OR315067-500MG OR315067-5G
APOSOR315067-1GEA 184 EUR
APOSOR315067-1G APOSOR315067-250MG APOSOR315067-500MG APOSOR315067-5G
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Formula: C₁₁H₂₁N₃O
MW: 211,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631148
Núm. CAS: 39633-82-4