4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR315069-100G OR315069-25G OR315069-5G
APOSOR315069-100GEA 68.3 EUR
APOSOR315069-100G APOSOR315069-25G APOSOR315069-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNS
MW: 175,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861485
Núm. CAS: 28783-41-7