3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
OR315073-5G OR315073-25G
APOSOR315073-5GEA 188 EUR
APOSOR315073-5G APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picoline
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095079
Núm. CAS: 186413-79-6