3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR315074-5G
APOSOR315074-5GEA 97.3 EUR
APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0400 g/mol
Pto. de fusión: 44…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662394
Núm. CAS: 135795-46-9