5-Amino-2,3-dicloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dicloropiridin-5-amina, 2,3-Dicloro-5-piridilamina
OR315086-25G
APOSOR315086-25GEA 150 EUR
APOSOR315086-25G
5-Amino-2,3-dicloropiridina 98%
5-Amino-2,3-dicloropiridina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840434
Núm. CAS: 98121-41-6