3-Aminopicolinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315090-1G OR315090-10G OR315090-5G
APOSOR315090-1GEA 68.3 EUR
APOSOR315090-1G APOSOR315090-10G APOSOR315090-5G
3-Aminopicolinamide 98%
3-Aminopicolinamide
Formula: C6H7N3O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658329
Núm. CAS: 50608-99-6