Methyl-4-methylnicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-methylnicotinate
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 78.3 EUR
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl-4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258869
Núm. CAS: 33402-75-4