5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 200 EUR
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. de fusión: 198…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427664
Núm. CAS: 164513-38-6