5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315121-1G OR315121-5G
APOSOR315121-1GEA 68.3 EUR
APOSOR315121-1G APOSOR315121-5G
5-Bromo-2-ethylpyridine 98%
5-Bromo-2-ethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,0491 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226235
Núm. CAS: 38749-90-5