5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315124-1G OR315124-5G OR315124-25G
APOSOR315124-1GEA 31.9 EUR
APOSOR315124-1G APOSOR315124-5G APOSOR315124-25G
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid 95%
5-(Hydroxymethyl)furan-2-carboxylic Acid
Formula: C6H6O4
Pto. de fusión: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03274472
Núm. CAS: 6338-41-6