2,5-Diformylfuran 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 145 EUR
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Diformylfuran 98%
2,5-Diformylfuran
Formula: C₆H₄O₃
MW: 124,10 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00671517
Núm. CAS: 823-82-5