4-Bromodibenzofuran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315128-100G
APOSOR315128-100GEA 136 EUR
APOSOR315128-100G
4-Bromodibenzofuran 97%
4-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185685
Núm. CAS: 89827-45-2