2-Bromodibenzofuran 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromodibenzo[b,d]furan
OR315129-100G OR315129-25G OR315129-5G
APOSOR315129-100GEA 114 EUR
APOSOR315129-100G APOSOR315129-25G APOSOR315129-5G
2-Bromodibenzofuran 98%
2-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092338
Núm. CAS: 86-76-0