4,6-Dibromodibenzothiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR315130-5G OR315130-25G
APOSOR315130-5GEA 159 EUR
APOSOR315130-5G APOSOR315130-25G
4,6-Dibromodibenzothiophene
4,6-Dibromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₆Br₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18451473
Núm. CAS: 669773-34-6