5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxy-3-chloro-5-bromopyridine
OR315131-5G
APOSOR315131-5GEA 55.1 EUR
APOSOR315131-5G
5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina 98%
5-Bromo-3-cloro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₅BrClNO
MW: 222,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972382
Núm. CAS: 848366-28-9