tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 26.1 EUR
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formula: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06858679
Núm. CAS: 118753-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III