4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315144-25G OR315144-5G
APOSOR315144-25GEA 476 EUR
APOSOR315144-25G APOSOR315144-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18157694
Núm. CAS: 131020-57-0