6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315155-1G OR315155-250MG OR315155-5G
APOSOR315155-1GEA 120 EUR
APOSOR315155-1G APOSOR315155-250MG APOSOR315155-5G
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid 97+%
6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
Formula: C₁₃H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033105
Núm. CAS: 23981-47-7