9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G
APOSOR315156-25GEA 112 EUR
APOSOR315156-25G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22207050
Núm. CAS: 1001911-63-2