6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 42.2 EUR
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₉BrO
MW: 225,08 g/mol
Pto. de fusión: 44…47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114378
Núm. CAS: 66361-67-9