4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315158-1G OR315158-250MG OR315158-5G
APOSOR315158-1GEA 155 EUR
APOSOR315158-1G APOSOR315158-250MG APOSOR315158-5G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233882
Núm. CAS: 5394-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III