tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315163-1G OR315163-250MG OR315163-5G
APOSOR315163-1GEA 40.6 EUR
APOSOR315163-1G APOSOR315163-250MG APOSOR315163-5G
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016708
Núm. CAS: 149771-44-8