7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315194-1G OR315194-25G OR315194-5G
APOSOR315194-1GEA 0 EUR
APOSOR315194-1G APOSOR315194-25G APOSOR315194-5G
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(4-pyridyl)coumarin
Formula: C₁₄H₉NO₃
Pto. de fusión: 307…312 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01752122
Núm. CAS: 92906-36-0