5-Etil-2-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 21.9 EUR
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Etil-2-metilpiridina
5-Etil-2-metilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006344
Núm. CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III