1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR315204-1G OR315204-5G
APOSOR315204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR315204-1G APOSOR315204-5G
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275708
Núm. CAS: 219817-43-3