Ácido 2-butinoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
Ácido 2-butinoico 99%
Ácido 2-butinoico
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Pto. Ebullición: 200…203 °C
Pto. de fusión: 78…80 °C
Densidad: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004363
Núm. CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,II