Isotiocianato de 2-iodofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 23.2 EUR
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
Isotiocianato de 2-iodofenilo
Isotiocianato de 2-iodofenilo
Formula: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 36…39 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041057
Núm. CAS: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III