Isotiocianato de 2-metoxi-5-metilfenilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315241-1G
APOSOR315241-1GEA 94.4 EUR
APOSOR315241-1G
Isotiocianato de 2-metoxi-5-metilfenilo 99%
Isotiocianato de 2-metoxi-5-metilfenilo
Formula: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041083
Núm. CAS: 190774-56-2